Learn More
Bohlender™ Tubulure en PFA BOLA™, 0,75 mm d’épaisseur
Code produit 17127614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,06 in
Conditionnement:
5m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
17127614 0,06 in 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17127614 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S 181103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.47€
    76.41€ / 5m
    Économisez 32.06€
    29% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Tubulure en PFA étanche aux gaz.
  • Tubulure étanche aux gaz
  • Non poreux
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Sans agent extractible
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement et caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur de l’oxygène supérieure à 95
  • Résistance à l’irradiation et aux intempéries
  • Résistance mécanique même à haute température
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,5 mm
Matériau PFA
Diamètre (impériale) externe 0,12 in
Diamètre (métrique) externe 3 mm
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,75 mm
Couleur Transparent
Flexibilité Rayon de courbure de 12 mm
Pression maximale 140 bar