Learn More
Bohlender™ Raccords d’extrémité de tube en PP BOLA™
Description
- Avec filetage mâle UNF ¼ po 28 G
- Les rondelles en PA sont incluses dans la livraison
- Couleurs : naturel, noir, orange, jaune, vert, bleu, violet et gris
- Excellente résistance chimique
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Propriétés de résistance | Excellente résistance chimique |
| Taille de la tubulure | 0,8 x 1,6 mm (dia. int. x dia. ext.) |
| Diamètre du filetage | Filetage mâle UNF 1/4 po ; 28 G |
| Couleur | Assorties |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Type de produit | Assortiment de raccords pour extrémité de tube |