Learn More
Bohlender™ Couvercles en PTFE BOLA™
Code produit 10730223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10730223 94 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10730223 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H 92711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.56€
    47.08€ / 1 pièces
    Économisez 15.48€
    24% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
À utiliser avec les béchers en PTFE BOLA.Les couvercles en PTFE BOLA sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Couvercle en PTFE blanc
  • Avec épaulement de centrage
  • Résistance chimique universelle
Compliance
FDA
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 94 mm
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Bécher BOLA (réf. : A 136-11)
Température (métrique) de fonctionnement max. +250°C
Type Couvercle avec épaulement de centrage