Learn More
Bohlender™ Axes d’agitation à mini-hélice en PTFE Bola
Code produit 10564123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10564123 350 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564123 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur C 48212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.54€
    119.02€ / 1 pièces
    Économisez 72.52€
    37% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 6 mm
Comprend Trois pâles angulaires à 45°
Longueur (métrique) 350 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard 29/32
Température (métrique) -200°C à +250°C
Type Axe d’agitateur à mini-turbine
Matériau PTFE