Learn More
Bohlender™ Adaptateur de récepteur en PTFE BOLA™
Code produit 10013321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
Prise latérale : NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
10013321 Prise latérale : NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013321 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur B29202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.15€
    167.48€ / 1 pièces
    Économisez 45.67€
    21% de réduction
Expédition estimée: 31-12-2026
Conçu avec un écrou spécial intégré (Safe-Lab) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint rodé.Les adaptateurs de récepteur en PTFE BOLA sont dotés d’une résistance chimique universelle.
  • Adaptateur de récepteur en PTFE
  • Taille du cône et du col du joint rodé : 29
  • Col supplémentaire de taille 19 pour robinet d’arrêt sous vide (BOLA réf.B 293-02)
Compliance
FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description Cône : NS 29/32 ; Prise : NS 19/26
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Diamètre du filetage Prise latérale : NS 29/32
Couleur blanc
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Type de produit Adaptateur pour récepteur