Learn More
Bohlender™ Manchons en PTFE avec bague de préhension BOLA™
Code produit 10480152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10480152 Translucide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10480152 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H 93309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.08€
    23.76€ / 1 pièces
    Économisez 128.32€
    84% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Ces manchons permettent de créer des raccords à joint rodé étanches aux gaz, aux liquides et au vide. Les manchons solides en PTFE Bohlender™ BOLA™ avec anneau de retenue sont la solution idéale pour une utilisation continue et offrent une rés
  • En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
  • Étanchéité sous vide fiable
  • Faible taux de fuite : < 0,0001 mbar x l/s
  • Les anneaux d’étanchéité sont faciles d’accès et donc faciles à nettoyer
  • Réutilisable
  • Plage de températures : -200 à +250°C
Spécification
Quantité 1/Paquet
Type Manchon avec anneau de préhension
Matériau PTFE
Dimensions 45/40
Couleur Translucide