Learn More
Bohlender™ Raccords de tube en T en PTFE BOLA™
Code produit 10660172
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext.
12 mm de dia. ext.
14 mm de dia. ext.
Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 6 mm
dia. ext. 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10660172 dia. ext. 16 mm 1 pièce
10184531 12 mm de dia. ext. 1 pièce
10399321 14 mm de dia. ext. 1 pièce
10248830 Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 6 mm 1 pièce
10747702 10 mm de dia. ext. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10660172 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur D50518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccord de tube en T en PTFE.Comprend trois connexions avec des écrous en PTFE renforcé en fibre de verre.Résistance chimique universelle, le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Raccord de tube en T en PTFE
  • Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Adapté au vide
Compliance
FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description (L x H) : 71 x 54mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 71 mm
À utiliser avec Pour tubulure de 9,52 mm de dia. ext.
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure dia. ext. 16 mm
Diamètre du filetage M 28 x 2
Forme En T
Hauteur (métrique) 54 mm
Comprend Écrous
Couleur blanc
Pression maximale 5 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Type de produit Raccords de tube