Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™, épaisseur 0,79 mm
Code produit 17147604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,2 in
Conditionnement:
3m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
17147604 0,2 in 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17147604 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S181043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70€
    58.59€ / 3m
    Économisez 19.11€
    24% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure fabriquée en PTFE vierge.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,2 in
Diamètre (métrique) interne 4,78 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,79 mm
Couleur Transparent
Flexibilité Rayon de courbure de 51 mm
Pression maximale 46 bar