Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Code produit 10508082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int.
14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int.
16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int.
18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int.
1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int.
20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int.
3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int.
5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int.
8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int.
Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
10m
1m
3m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10508082 Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm 1m
15223179 2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int. 10m
13259662 1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int. 10 pièces
15233179 2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int. 10m
15203189 8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int. 3m
10279120 14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int. 1m
10065180 16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int. -
10025190 18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int. 1m
12675660 3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int. 10m
10750242 10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int. 1m
10555362 20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int. 1m
15263179 5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int. 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10508082 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S181070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.63€
    117.52€ / 1m
    Économisez 8.11€
    6% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aspect translucide à blanc laiteux. Présente une haute résistance chimique et supporte des températures de -200 à +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Compliance
FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Taille de la tubulure Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène
Couleur Blanc translucide
Flexibilité Rayon de courbure de 128 mm
Pression maximale 46 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures