Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Code produit 10555362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int.
14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int.
16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int.
18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int.
1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int.
20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int.
3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int.
5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int.
8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int.
Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
10m
1m
3m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10555362 20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int. 1m
15223179 2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int. 10m
13259662 1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int. 10 pièces
15233179 2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int. 10m
15203189 8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int. 3m
10279120 14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int. 1m
10508082 Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm 1m
10065180 16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int. -
10025190 18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int. 1m
12675660 3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int. 10m
10750242 10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int. 1m
15263179 5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int. 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10555362 Supplier Bohlender™ Supplier No. S181084
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aspect translucide à blanc laiteux. Présente une haute résistance chimique et supporte des températures de -200 à +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Compliance
FDA
Specifications
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 18 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Taille de la tubulure 20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int.
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène
Couleur Translucide à blanc laiteux
Flexibility rayon de courbure de 400 mm
Pression maximale 16 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures