Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Code produit 15223179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int.
14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int.
16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int.
18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int.
1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int.
2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int.
20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int.
3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int.
5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int.
8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int.
Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
10m
1m
3m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
15223179 2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int. 10m
13259662 1 mm de dia. ext., 0,05 mm de dia. int. 10 pièces
15233179 2,5 mm de dia. ext., 1,9 mm de dia. int. 10m
15203189 8 mm de dia. ext., 8 mm de dia. int. 3m
10279120 14 mm de dia. ext., 10 mm de dia. int. 1m
10508082 Dia. ext. 16 mm, Dia. int. 12 mm 1m
10065180 16 mm de dia. ext., 14 mm de dia. int. -
10025190 18 mm de dia. ext., 16 mm de dia. int. 1m
12675660 3 mm Dia. ext., 1,5 mm Dia. int. 10m
10750242 10 mm de dia. ext., 7,5 mm de dia. int. 1m
10555362 20 mm de dia. ext., 18 mm de dia. int. 1m
15263179 5,0 mm de dia. ext., 4,0 mm de dia. int. 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15223179 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S181021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.45€
    103.88€ / 10m
    Économisez 37.57€
    26% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aspect translucide à blanc laiteux. Présente une haute résistance chimique et supporte des températures de -200 à +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Compliance
FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,5 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 2,5 mm
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
À utiliser avec (application) Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Taille de la tubulure 2,5 mm de dia. ext., 1,5 mm de dia. int.
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène
Couleur Blanc translucide
Flexibilité Rayon de courbure de 12 mm
Pression maximale 186 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures