Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Code produit 17107594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,05 in
Conditionnement:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
17107594 0,05 in 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17107594 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    29.31€ / 10m
    Économisez 9.54€
    24% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure fabriquée en PTFE vierge.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Diamètre (métrique) interne 1,2 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,07 in
Diamètre (métrique) externe 1,8 mm
Épaisseur (impériale) 0,012 in
Épaisseur (métrique) 0,3 mm
Couleur Translucide à blanc laiteux
Flexibilité Rayon de courbure de 8 mm
Pression maximale 70 bars