Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Code produit 15213179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
4 mm
8 mm
Conditionnement:
10m
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15213179 0,8 mm 1,6 mm 10m
15293179 6 mm 8 mm 3m
15243179 2 mm 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15213179 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S181010
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour le transport de produits agressifs tels que les acides, les lessives, les gaz et les solvants. Bohlender™ BOLA™ Les tubes en PTFE présentent une haute résistance chimique et supportent des températures de -200 à +260 °C. Idéal pour les applications de chromatographie liquide.
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Exempt de substances extractibles
  • Innocuité physiologique
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement
  • Très bonnes caractéristiques diélectriques
  • Ignifuge conformément à la norme UL94V0
  • Valeur d’oxygène supérieure à 95
  • Résistante à l’irradiation et aux intempéries
  • Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Spécification
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (application) Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Translucide à blanc laiteux
Pression maximale 140 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C