Learn More
Bohlender™ Tubulure en PTFE BOLA™
Description
- Résistance chimique quasi universelle
- Exempt de substances extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface non adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement
- Très bonnes caractéristiques diélectriques
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur d’oxygène supérieure à 95
- Résistante à l’irradiation et aux intempéries
- Peut être stérilisée à l’OEt et en autoclaves
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Tubulure idéale pour les gaz ou les liquides purs et agressifs |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Couleur | Translucide à blanc laiteux |
| Afficher plus |