Learn More
Bohlender™ Rouleaux de tubulure en PTFE BOLA™, 5 m de long, 1,19 mm d’épaisseur
Code produit 17197934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,16 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
17197934 0,16 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17197934 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S201041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.30€
    132.86€ / 1 pièces
    Économisez 104.44€
    44% de réduction
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleaux de tubulure en PTFE conditionnés individuellement avec une longueur de rouleau de 5 mètres.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,16 in
Diamètre (métrique) interne 3,96 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm
Longueur totale (impériale) 16,4 pi
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Épaisseur (métrique) 1,19 mm
Flexibilité Rayon de courbure de 34 mm
Pression maximale 56 bars