Learn More
Bohlender™ Rouleaux de tubulure en PTFE BOLA™, 5 m de long, 1 mm d’épaisseur
Code produit 17117944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Pression maximale:
28 bars
35 bars
46 bar
64 bars
Flexibilité:
Rayon de courbure de 144 mm
Rayon de courbure de 40 mm
Rayon de courbure de 64 mm
rayon de courbure de 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale Flexibilité Conditionnement
17117944 8 mm 10 mm 35 bars rayon de courbure de 100 mm 1 pièce
17127944 10 mm 12 mm 28 bars Rayon de courbure de 144 mm 1 pièce
17107944 6 mm 8 mm 46 bar Rayon de courbure de 64 mm 1 pièce
17117674 4,35 mm 6,35 mm 64 bars Rayon de courbure de 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17117944 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S201060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.10€
    133.56€ / 1 pièces
    Économisez 110.54€
    45% de réduction
Expédition estimée: 02-10-2026
Rouleaux de tubulure en PTFE conditionnés individuellement avec une longueur de rouleau de 5 mètres.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,4 in
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Longueur totale (impériale) 16,4 pi
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,04 in
Épaisseur (métrique) 1 mm
Flexibilité rayon de courbure de 100 mm
Pression maximale 35 bars