Learn More
Bohlender™ Rouleaux de tubulure en PTFE BOLA™, 5 m de long, 1 mm d’épaisseur
Code produit 17127944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Pression maximale:
28 bars
35 bars
46 bar
64 bars
Flexibilité:
Rayon de courbure de 144 mm
Rayon de courbure de 40 mm
Rayon de courbure de 64 mm
rayon de courbure de 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Pression maximale Flexibilité Conditionnement
17127944 10 mm 12 mm 28 bars Rayon de courbure de 144 mm 1 pièce
17117944 8 mm 10 mm 35 bars rayon de courbure de 100 mm 1 pièce
17107944 6 mm 8 mm 46 bar Rayon de courbure de 64 mm 1 pièce
17117674 4,35 mm 6,35 mm 64 bars Rayon de courbure de 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17127944 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S201064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.52€
    163.98€ / 1 pièces
    Économisez 130.54€
    44% de réduction
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleaux de tubulure en PTFE conditionnés individuellement avec une longueur de rouleau de 5 mètres.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,39 in
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Longueur totale (impériale) 16,4 pi
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,04 in
Épaisseur (métrique) 1 mm
Flexibilité Rayon de courbure de 144 mm
Pression maximale 28 bars