Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange BOLA™
Description
- Composées d’une bague en V (ETFE), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM)
- Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposés au milieu)
- Excellente résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE, ETFE, FKM |
| À utiliser avec | Tubulure avec dia. ext. 6,35 mm |
| Taille de la tubulure | < 3 mm |
| Diamètre du filetage | GL 14 |