Learn More
Bohlender™ Flacons d’épurateur Vitrum BOLA™
Code produit 15659384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
186 mm
256 mm
Type:
Flacon fileté : GL 45
Flacon fileté : GLS 80
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Type unitSize
15659384 500 mL 186 mm Flacon fileté : GLS 80 1 pièce
17127534 1 000 ml 256 mm Flacon fileté : GL 45 1 pièce
17137534 1 000 ml 256 mm Flacon fileté : GLS 80 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15659384 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur N166234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    175.23€ / 1 pièces
    Économisez 34.77€
    16% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons d’épurateur Vitrum avec deux cols filetés GL 18 latéraux sur un flacon en verre borosilicaté.
  • Composé d’un corps en PTFE avec un bouchon à vis et deux cols latéraux filetés GL 18
  • Bouteille adaptée en verre borosilicate ainsi qu’un tube d’entrée FEP et un distributeur de gaz avec des alésages très fins
  • Entrée et sortie faciles du gaz au moyen de tubes à paroi dure (par exemple en PTFE) qui peuvent être raccordés aux cols filetés à l’aide de joints à vis de laboratoire BOLA™
  • Les tuyaux élastiques peuvent être raccordés à l’aide de connecteurs de tuyaux
  • Particularité : le corps du distributeur peut être tourné indépendamment du bouchon à vis (le distributeur complètement assemblé peut être retiré et fixé sur une autre bouteille sans risque de démonter la tubulure)
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 19,2 oz.
Matériau Verre borosilicaté, PTFE
Type Flacon fileté : GLS 80
Hauteur (impériale) 7,3 in
Hauteur (métrique) 186 mm