Learn More
Bohlender™ Flacons d’épurateur Vitrum BOLA™
Code produit 17127534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
186 mm
256 mm
Type:
Flacon fileté : GL 45
Flacon fileté : GLS 80
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Type Conditionnement
17127534 1 000 ml 256 mm Flacon fileté : GL 45 1 pièce
15659384 500 mL 186 mm Flacon fileté : GLS 80 1 pièce
17137534 1 000 ml 256 mm Flacon fileté : GLS 80 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17127534 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur N 166224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.44€
    138.01€ / 1 pièces
    Économisez 140.43€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Flacons d’épurateur Vitrum avec deux cols filetés GL 18 latéraux sur un flacon en verre borosilicaté.
  • Composé d’un corps en PTFE avec un bouchon à vis et deux cols latéraux filetés GL 18
  • Bouteille adaptée en verre borosilicate ainsi qu’un tube d’entrée FEP et un distributeur de gaz avec des alésages très fins
  • Entrée et sortie faciles du gaz au moyen de tubes à paroi dure (par exemple en PTFE) qui peuvent être raccordés aux cols filetés à l’aide de joints à vis de laboratoire BOLA™
  • Les tuyaux élastiques peuvent être raccordés à l’aide de connecteurs de tuyaux
  • Particularité : le corps du distributeur peut être tourné indépendamment du bouchon à vis (le distributeur complètement assemblé peut être retiré et fixé sur une autre bouteille sans risque de démonter la tubulure)
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Capacité (impériale) 34 oz.
Matériau Verre borosilicaté, PTFE
Type Flacon fileté : GL 45
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 256 mm