Learn More
Bohlender™ Membranes d’étanchéité et de rupture BOLA™
Code produit 17156934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 et 20 ml
5 mL
50 et 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17156934 50 et 100 ml 1 pièce
17136934 5 mL 1 pièce
17146934 10 et 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17156934 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A 24406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ensemble de membranes d’étanchéité et de rupture pour récipients de digestion.
Ensemble composé de 10 membranes d’étanchéité et de 10 membranes de rupture à utiliser avec les récipients de digestion.
  • Membranes d’étanchéité en PFA
  • Membranes de rupture en PTFE
Spécification
Capacité (impériale) 1,7 et 3,4 oz
Capacité (métrique) 50 et 100 ml
À utiliser avec (équipement) Récipients de digestion
Matériau PFA, PTFE