Learn More
Bohlender™ Rondelle de rechange BOLA™ pour robinets d’arrêt
Code produit 30274468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30274468 Polypropylène 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274468 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.48€
    41.00€ / 50 pièces
    Économisez 12.48€
    23% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Rondelle de rechange pour robinets d’arrêt en polypropylène ou en PTFE.
  • Rondelles en PP ou PTFE
  • Pour bouchons à robinet d’arrêt écologiques BOLA™
  • Couleur :Rouge
Spécification
Type Filetage M 8
Description Cône 1:10/1:10/1:5
Matériau Polypropylène
Taille du bouchon NS 12.5, NS 14.5, 13.5
À utiliser avec (équipement) Pour BOLA™ Bouchons de robinet d'arrêt écologiques
Couleur Rouge