Learn More
Bohlender™ Thermo-sondes Lemo BOLA™ (PT 100)
Description
- Un capteur de mesure PT 100 dans un tube en acier inoxydable encapsulé dans du PTFE
- Diamètre de la sonde de température :8 mm
- Diamètre de l’embout :6 mm
- Diamètre de la bague de col :12 mm
- Longueur utilisable :600 mm
- Avec câble à revêtement en PFA blanc (longueur :1,5 m) et montée sur un connecteur Lemo taille 1
- Système à 4 fils
- Temps de réponse typiques :T 50 :7 à 12 s, T 90 :14 à 16 s
Spécification
Spécification
| Type | Système à 4 fils |
| Câble | Revêtement en PFA |
| Interface | Bouchon Lemo™ taille 1 |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable |
| Longueur (impériale) | 26 in |
| Longueur (métrique) | 660 mm |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?