Learn More
Bohlender™ Sondes de température BOLA™ K et connecteur SMP
Code produit 17197564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm (340 mm hors tout)
500 mm (560 mm hors tout)
Longueur (impériale):
12 in
20 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Conditionnement
17197564 300 mm (340 mm hors tout) 12 in 1 pièce
17107574 500 mm (560 mm hors tout) 20 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17197564 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur P186020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.28€
    146.33€ / 1 pièces
    Économisez 100.95€
    40% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Sondes de température K et connecteur SMP, avec extrémité pointue et connecteur SMP.
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE
  • Sonde de température à pointe
  • Diamètre de la bague de col :12 mm
  • Avec câble à revêtement en PFA vert (longueur :1,5 m) et connecteur SMP
  • Temps de réponse typique :T 50 : env. 25 s, T 90 : env. 59 s
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm (340 mm hors tout)
Diamètre (métrique) Tube de procédé 8 mm