Learn More
Bohlender™ Thermo-sondes BOLA™ PT 1000
Code produit 17127574
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17127574 360 mm 1 pièce
17117574 260 mm 1 pièce
17137574 560 mm 1 pièce
17147574 660 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17127574 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur P195020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo-sondes PT 1000 en PTFE et acier inox.
  • Un capteur de mesure PT 1000 dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE (1,4571)
  • Diamètre de la sonde de température 8 mm
  • Diamètre de la pointe 6 mm
  • Diamètre de l’anneau de serrage 12 mm
  • Avec câble recouvert de PFA blanc (longueur : 1,5 m, système à 2 fils)
  • Câble de connexion : 1500 mm (technique à 2 fils)
  • Temps de réponse typiques : T50 : 16 à 18 s, T90 : 47 à 50 s
Spécification
Interface Système à 2 fils
Matériau PTFE
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 360 mm