Learn More
Bohlender™ Sondes à immersion totale BOLA™ PT 1000
Code produit 17177574
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17177574 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17177574 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur P198020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes à immersion totale PT 1000 avec câble recouvert de PFA et système à 2 fils.
  • Sonde d’immersion totale PT 1000
  • Diamètre de la bague de col :5 mm
  • Diamètre de la sonde :4 mm
  • Câble blanc recouvert de PFA (longueur :4 m)
  • Temps de réponse typiques :T 50 :16 à 18 s, T 90 :47 à 50 s
Spécification
Description Système à 2 fils
Câble Revêtement en PFA
Matériau PTFE
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 50 mm