Learn More
Bohlender™ Porte-tubes BOLA™
Code produit 10047751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.E. 1,6 mm (1/16 po) et 3,2 mm (1/8 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10047751 D.E. 1,6 mm (1/16 po) et 3,2 mm (1/8 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10047751 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur F 70606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.38€
    34.49€ / 1 pièces
    Économisez 6.89€
    16% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Conçu pour une utilisation avec des outils de sertissage thermoélectrique.Les porte-tubes BOLA permettent de fixer en toute sécurité la tubulure pendant la procédure de sertissage.
  • Pour une tubulure de dia. ext. de1,6 mm (1/16 po) et 3,2 mm (1/8 po)
    • Permet de fixer la tubulure en toute sécurité pendant la procédure de sertissage
      • Conçus pour faciliter l’assemblage et la manipulation
        • Évitez les blessures d
Compliance
bride, tube, support, accessoires, sertissage
Spécification
À utiliser avec (application) Bonne fixation de la tubulure pendant la procédure de sertissage
Taille de la tubulure D.E. 1,6 mm (1/16 po) et 3,2 mm (1/8 po)
Type de produit Support de tube