Learn More
Bohlender™ Arbres d’agitateur en U BOLA™, largeur 60 mm
Code produit 17177074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17177074 800 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17177074 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur C 38411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.61€
    241.68€ / 1 pièces
    Économisez 236.93€
    49% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Arbres d’agitateur en forme de U, revêtus de PTFE, avec un arbre en acier inoxydable.
  • Axe en acier inox à gaine en PTFE
  • Lame d’agitateur en U entièrement en PTFE
  • Résistance chimique universelle, le produit n’étant exposé qu’au PTFE.
  • Diamètre de mandage : 6,5 mm
  • Distance entre les lames : 30 mm
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Hauteur (impériale) de la lame 1,6 in
Hauteur (métrique) de la lame 40 mm
Longueur d’immersion 25 mm
Longueur (impériale) 31 in
Longueur (métrique) 800 mm
Largeur (impériale) 2,4 in
Largeur (métrique) 60 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable