Learn More
Bohlender™ Piège à condensat BOLA™
Code produit 17137304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17137304 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17137304 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur D 81010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.21€
    128.60€ / 1 pièces
    Économisez 157.61€
    55% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Piège à condensat avec corps de distributeur en PTFE et 2 connecteurs de tuyau.
  • Se compose d’un bouchon à vis noir en PPS pour le filetage GL 45, d’un corps de distributeur en PTFE avec connecteurs de tuyau à 2 étapes pour le raccordement de la tubulure élastique (comme le silicone, le Viton ou le Tygon) ainsi que d’un tube d’entrée de gaz en FEP
  • Avec une flèche sur le côté supérieur du corps du distributeur pour afficher le sens du débit
  • Le tube d’entrée de gaz peut être coupé à la longueur sur demande
  • Résistance chimique universelle
Spécification
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 150 mm
Température max. de fonctionnement (métrique) 200°C
Largeur (métrique) 80 mm