Learn More
Propionate de boldénone, TRC
Código de producto. 30331758
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
30331758 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30331758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB675160500MG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
CAS 977-32-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C22 H30 O3
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17β-yl propanoate, Androsta-1,4-dien-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-, propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androsta-1,4-dien-3-one, Boldenone propionate
Formule InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Poids moléculaire (g/mol) 342.47
Poids de la formule 342.2195
Pourcentage de pureté >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.