Learn More
Propionate de boldénone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate |
| CAS | 977-32-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C22 H30 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17β-yl propanoate, Androsta-1,4-dien-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-, propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androsta-1,4-dien-3-one, Boldenone propionate |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.47 |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?