Learn More
Thermo Scientific™ Boldénone
Code produit 17221172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17221172 100 mg 100mg
17231172 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17221172 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 465751000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Boldénone
CAS 846-48-0
Quantité 100 mg
Point de fusion 168°C à 170°C
Formule moléculaire C19 H26 O2
Poids de la formule 286,41
Forme physique Poudre ou cristaux
Couleur Blanc à jaune clair à beige clair