Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Description
Requires
Mini-cuve à gel (réf. nº A25977)
Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également des gels Bolt Bis-Tris Plus pour obtenir des résultats optimaux pour vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines.
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels peuvent être appliqués à l’aide d’un tampon de chargement Bolt MES ou MOPS SDS pour obtenir différentes plages de séparation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont composés d’un gel de polyacrylamide (pH 6,4) tamponné à un pH neutre ; leur pH de fonctionnement est d’environ 7,0. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont également fournis en quatre formats de puits différents : 10, 12, 15 et 17 puits.
• Condition d’exécution optimisée : séparez les protéines en utilisant une tension constante en environ 20 minutes
• Meilleure intégrité des protéines : le processus de préparation des échantillons à pH neutre préserve les protéines
• Meilleure séparation des protéines : offre des bandes plus nettes, une résolution élevée, une durée de conservation plus longue et une précision plus élevée des résultats que les gels à base de tris-glycine.
• Puits en biseau : chargement des échantillons plus simple et volume d’échantillons jusqu’à deux fois plus élevé que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur
Spécification
Spécification
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris Plus |
| Applications recommandées | Dénaturant |
| Volume de chargement des échantillons | jusqu’à 35 µl |
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kDa |
| Type de séparation | Dénaturant |
| Puits | 15 puits |
| Mode de séparation | Poids moléculaire |
| Afficher plus |