Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Code produit 15354594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
17 puits
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
15354594 17 puits 10 pièces
15324594 10 puits 10 pièces
15334594 12 puits 10 pièces
15344594 15 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15354594 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NW00107BOX
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Mini-cuve à gel (réf. nº A25977)
Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques.
Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également des gels Bolt Bis-Tris Plus pour obtenir des résultats optimaux pour vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines.
Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels peuvent être appliqués à l’aide d’un tampon de charge Bolt MES ou MOPS SDS pour obtenir différentes plages de séparation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont composés d’un gel de polyacrylamide (pH 6,4) tamponné à un pH neutre ; leur pH de fonctionnement est d’environ 7,0. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont également fournis en quatre formats de puits différents : 10, 12, 15 et 17 puits.
• Condition d’exécution optimisée : séparez les protéines en utilisant une tension constante en environ 20 minutes
• Meilleure intégrité des protéines : le processus de préparation des échantillons à pH neutre préserve les protéines
• Meilleure séparation des protéines : offre des bandes plus nettes, une résolution élevée, une durée de conservation plus longue et une précision plus élevée des résultats que les gels à base de tris-glycine.
• Puits en biseau : chargement des échantillons plus simple et volume d’échantillons jusqu’à deux fois plus élevé que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 10%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris Plus
Applications recommandées Dénaturant
Volume de chargement des échantillons jusqu’à 30 µl
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 17 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Bolt, WedgeWell
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank