Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Code produit 31781060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10-well
10 puits
12-well
12 puits
15-well
15 puits
17 puits
Quantité:
10 gels/boîte
30 Gels (3 Boxes)
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Quantité Conditionnement
31781060 10-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15314604 10 puits 10 gels/boîte 10 pièces
15324604 12 puits 10 gels/boîte 10 pièces
31781035 12-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15334604 15 puits 10 gels/boîte 10 pièces
31781248 15-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15344604 17 puits 10 gels/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31781060 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NW04120BOXPR
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Mini-cuve à gel (réf. nº A25977)
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes.
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels NuPAGE Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournissent un environnement de pH neutre qui réduit au maximum les modifications protéiques, le tout avec une capacité de charge augmentée. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle.
Use Bolt Bis-Tris Plus gels to obtain optimal results for your day-to-day protein separation needs. Bolt Bis-Tris Plus gels come in four gel types and multiple well formats. Each box contains 10 gels. A Mini Gel Tank (A25977) is required for use of all Bolt gels.
Features include:
  • Optimized run conditions—separate your proteins using constant voltage in approximately 20 minutes
  • Long shelf life—store gels for at least 16 months at 4–25°C
  • Better protein integrity—neutral pH sample preparation process preserves your proteins
  • Wedge-shaped wells—for easier sample loading and up to two times higher sample volume
Choose the right Bolt Bis-Tris Plus gels for your protein separation
Obtain optimal separation of your proteins by choosing the right combination of gel and running buffer. Bolt Bis-Tris Plus gels come in four polyacrylamide concentrations: 8%, 10%, 12%, and 4–12% gradient. The gels can be run using Bolt MES SDS (B000202) or Bolt MOPS SDS (B000102) running buffer to obtain different separation ranges. Bolt Bis-Tris Plus gels consist of a neutral pH-buffered (pH 6.4) polyacrylamide gel and have an operating pH of about 7.0. Bolt Bis-Tris Plus gels also come in four different well formats: 10, 12, 15, and 17 wells.
Convenient to use
Bolt Bis-Tris Plus gels can be run using constant voltage in approximately 20 minutes with the Bolt MES running buffer. Bolt Bis-Tris Plus gels offer sharper bands, high resolution, longer shelf life, and higher accuracy of results than Tris-glycine–based gels. In addition, Bolt Bis-Tris Plus gels have innovative wedge-shaped wells that allow up to two times more sample load volume than other 1.0-mm thick gels. The wedge-shaped wells also have larger openings, making sample loading easier. And Bolt Bis-Tris Plus gels have a shelf life of at least 16 months at 4°C to 25°C.
For transferring your proteins to a membrane, we recommend using for Bolt Transfer buffer (BT0006) for traditional wet transfer using the Mini Blot Module (B1000). Alternatively, rapid semi-dry transfer can be done using the Invitrogen Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Pourcentage de gel 4 to 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Type de gel Bis-Tris Plus
Volume de chargement des échantillons Up to 60 μL
Séparation de Protein
Plage de séparation 3.5 to 260 kDa
Type de séparation Denaturing
Puits 10-well
Mode de séparation Molecular Weight
Quantité 30 Gels (3 Boxes)
Conditions d’expédition Room Temperature
Conditions de stockage Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Bolt, WedgeWell
Type de produit Protein Gel
À utiliser avec (équipement) XCell SureLock Mini-Cell