Learn More
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4-12%
Code produit 17779893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
17779893 12 puits 1 pièce
17769893 10 puits 1 pièce
17789893 15 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17779893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur NW0412E
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
The Bolt Welcome Pack provides all of the necessary Bolt gels and buffers needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell.
The Bolt Welcome Pack provides all of the necessary Bolt gels and buffers needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell. The XCell SureLock Mini-Cell is a vertical mini-protein gel electrophoresis system compatible with all Invitrogen mini precast gels and Surecast handcast gels.
Contenu du Welcome Pack :
• Les mini-cellules XCell SureLock (EI0001)
• Mini-gels Bolt Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge MES Bolt, 20X (B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (B0007)
• Agent de réduction d’échantillon Bolt, 10X (B0009)
• Échelle de protéines pré-colorée PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos des mini-cellules XCell SureLock 
Les mini-cellules XCell SureLock sont un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les mini-gels Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : Formats à puits multiples et à gradient de 8, 10, 12 et 4 - 12 %. Les gels Bis-Tris Bolt sont dotés de puits en forme de biseau, qui peuvent facilement charger jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon, permettant ainsi la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines à faible abondance.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Bolt (BT0006) pour tout transfert humide standard à l’aide du mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Puits 12 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide
Gamme de produits Bolt WedgeWell
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.