Learn More
Invitrogen™ Kit de bienvenue Mini Bis-Tris Bolt™ pour l’expression protéique (4–12 %, 12 puits)
Description
Le kit de bienvenue Mini Bis-Tris Bolt fournit tous les gels, tampons, colorants et réactifs Bis-Tris Plus Bolt nécessaires pour commencer à utiliser la mini-cuve à gel Mini Gel Tank pour vos besoins en matière de séparation et de visualisation des protéines.
Fonctions clés :
- Temps de résultats rapides : les gels WedgeWell mini Bis-Tris Plus Bolt offrent un temps de migration de 20 minutes et peuvent être stockés à température ambiante jusqu’à 16 mois
- Protocole de coloration rapide de 12 minutes utilisant le colorant SimplyBlue SafeStain pour la visualisation des protéines cibles
- Praticité : chargement des échantillons côte à côte simple avec la mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Le kit de bienvenue Mini Bis-Tris Bolt pour l’expression protéique contient :
- Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
- Gels Bis-Tris Plus Bolt de 4 à 12 %, 12 puits (2 boîtes)
- Tampon de migration MES Bolt (20X)
- Tampon d’échantillon LDS Bolt (4X)
- Agent réducteur d’échantillons Bolt (10X)
- Échelle de protéines précolorée PageRuler Plus, 10 à 250 kDa
- Colorant SimplyBlue SafeStain
À propos de la mini cuve à gel Mini Gel Tank
La mini-cuve à gel Mini Gel Tank est compatible avec les gels à verser vous-même Novex, NuPAGE, Bis-Tris Plus Bolt et SureCast. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent une migration des gels Bis-Tris Plus Bolt en 20 minutes environ avec le tampon de migration MES. Les durées de migration peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt 4-12 %
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation rapide d’une large gamme de poids moléculaires de protéines dans des conditions dénaturantes. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bis-Tris Bolt sont dotés de puits en biseau, qui offrent un chargement facile des échantillons et jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon que les puits standard, permettant la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines de faible abondance. Le gel Bis-Tris Plus Bolt 4–12 % possède une matrice en polyacrylamide à gradient de 4–12 % qui sépare une large gamme de poids moléculaires de protéines de 2,5 à 260 kDa à l’aide du tampon MES fourni.
À propos du colorant SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue SafeStain est un colorant Coomassie G-250 prêt à l’emploi, rapide, sensible et sans danger pour la visualisation des bandes de protéines sur les gels de polyacrylamide. Le protocole SimplyBlue SafeStain est facile à exécuter et peut être complété en seulement 12 minutes à l’aide d’une simple procédure de micro-ondes. La décoloration n’est pas requise, mais peut être effectuée avec de l’eau déionisée pour obtenir une sensibilité maximale. Ce colorant est absolument sans danger et ne nécessite ni décolorations ni fixateurs de type méthanol ou acide acétique, créant ainsi un environnement de laboratoire plus sain.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
| Dimensions de gel | Mini |
| Pourcentage de gel | 4 à 12% |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Nbre de puits | 12 puits |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kd |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide. |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |