Learn More
Invitrogen™ Pack de bienvenue Bolt™ avec système iBlot™ 3
Code produit 17800305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pack de bienvenue
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17800305 1 pack de bienvenue 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17800305 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NW0412AIB3
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le pack de bienvenue Bolt avec système iBlot 3 offre une solution complète de séparation des protéines et de transfert Western en combinant un pack de bienvenue Bolt A avec l’appareil de transfert Western Bolt iBlot 3 et les empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose) au lieu d’une boîte de gels Bolt.
The Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System offers a complete protein separation-to-western blot solution by combining a Bolt Welcome Pack A with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose) in lieu of one box of Bolt gels.
The Bolt Welcome Pack A consists of a Mini Gel Tank plus all of the necessary Bolt gels and buffers you need to get started running gels.
Le pack de bienvenue Bolt avec système iBlot 3 offre une solution complète de séparation des protéines et de transfert Western en combinant un pack de bienvenue Bolt A avec l’appareil de transfert Western Bolt iBlot 3 et les empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose) au lieu d’une boîte de gels Bolt.
Le pack de bienvenue Bolt A se compose d’une cuve à gel mini et de tous les gels et tampons Bolt nécessaires pour préparer l’analyse des gels.
Contenu du pack de bienvenue Bolt avec système iBlot 3 :
• Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (1 boîte)
• Cuve à gel mini
• Gels Bolt 4-12% Bis-Tris Plus, 10 puits (1 boîte)
• Tampon de migration MES Bolt (20X, 500 ml)
• Tampon d’échantillon Bolt LDS (4X, 10 ml)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt (10X, 10 ml)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (2 x 250 µl)
À propos de la cuve à gel mini
La cuve à gel mini est compatible avec tous les gels mini Novex, NuPAGE et Bolt Bis-Tris Plus. Chaque cuve à gel mini peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 20 minutes environ avec le tampon de migration MES. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bolt Bis-Tris Plus
Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale d’une grande variété de protéines dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels NuPAGE Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. La conception WedgeWell unique des gels Bolt Bis-Tris Plus facilite le chargement des échantillons et offre un volume d’échantillons jusqu’à 2 fois plus élevé que les autres gels prémoulés standard. Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont disponibles en quatre concentrations et plusieurs formats de puits. Chaque boîte contient 10 gels.
À propos de l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce dernier se compose de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Appareil de transfert de gel iBlot 3
• Rouleau de Western Blot
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, nitrate de cellulose
• Cuve à gel mini
• Gels 4-12% Bis-Tris Plus, 10 puits (1 boîte)
• Tampon de migration MES Bolt (20X, 500 ml)
• Tampon d’échantillon Bolt LDS (4X, 10 ml)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt (10X, 10 ml)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (2 x 250 µl)
À utiliser avec (application) Transfert Western Blot
Dimensions de gel Mini
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Bolt™, iBlot™ 3
Pourcentage de gel 4 à 12%
Type de gel Bis-Tris Plus
Nbre de puits 10 puits
Quantité 1 pack de bienvenue
Plage de séparation 3,5 à 260 kd
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur glace humide
Épaisseur (métrique) 1,0 mm