Learn More
Réactif Bolton-Hunter, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486429 1 g 1g
15496429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64508.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    115.65€ / 1g
    Économisez 26.13€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour l’iodation de protéines qui ne contiennent pas de résidus de tyrosine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34071-95-9
Formule moléculaire C13H13NO5
Synonyme N-Succinimidyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate; Rudinger reagent
Spécification
À utiliser avec (application) Pour l’iodation de protéines qui ne contiennent pas de résidus de tyrosine
Poids moléculaire 263.25g/mol
Type de produit Réactif de marquage
Quantité 1 g
Point de fusion 132° to 133°C
Contenu et stockage −30° to −10°C
Couleur Blanc à blanc cassé