Learn More
MedChemExpress Bombesin
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.76% |
| CAS | 31362-50-2 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 1619.85 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 1.43 mg/mL (0.88 mM∣Need ultrasonic) |