Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Code produit 12887133 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
A5
Type de produit:
Bond BCR 1040
Bond BCR 680
Bond BCR 850
Conditionnement:
250 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Type de produit Conditionnement
12887133 Bleu A3 Bond BCR 850 250 pièces
12847143 Blanc A4 Bond BCR 680 250 pièces
12857143 Bleu A4 Bond BCR 680 -
12897133 Blanc A4 Bond BCR 850 250 pièces
12807143 Bleu A4 Bond BCR 850 250 pièces
12837143 Vert A4 Bond BCR 850 250 pièces
12827143 Jaune A4 Bond BCR 850 250 pièces
12817143 Rose A4 Bond BCR 850 -
12877133 Blanc A3 Bond BCR 850 250 pièces
12867133 Blanc A5 Bond BCR 1040 250 pièces
12827133 Blanc A4 Bond BCR 1040 250 pièces
12837133 Bleu A4 Bond BCR 1040 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12887133 Fournisseur Berkshire International™ Code fournisseur B85A3BL2505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10€
    48.91€ / 250 pièces
    Économisez 16.19€
    24% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Couleur Bleu
Format de page Feuilles
Type de produit Bond BCR 850
Dimensions A3