Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Code produit 12897133 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
A5
Type de produit:
Bond BCR 1040
Bond BCR 680
Bond BCR 850
Conditionnement:
250 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Type de produit Conditionnement
12897133 Blanc A4 Bond BCR 850 250 pièces
12847143 Blanc A4 Bond BCR 680 250 pièces
12857143 Bleu A4 Bond BCR 680 -
12807143 Bleu A4 Bond BCR 850 250 pièces
12837143 Vert A4 Bond BCR 850 250 pièces
12827143 Jaune A4 Bond BCR 850 250 pièces
12817143 Rose A4 Bond BCR 850 -
12877133 Blanc A3 Bond BCR 850 250 pièces
12887133 Bleu A3 Bond BCR 850 250 pièces
12867133 Blanc A5 Bond BCR 1040 250 pièces
12827133 Blanc A4 Bond BCR 1040 250 pièces
12837133 Bleu A4 Bond BCR 1040 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12897133 Supplier Berkshire International™ Supplier No. B85A4WH25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.13€
    28.38€ / 250 pièces
    Économisez 1.75€
    5% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Specifications
Matériau Cellulose
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Écriture, copie et impression dans des environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) Photocopieuses et imprimantes laser
Format de page Feuilles
Type de produit Bond BCR 850
Dimensions A4
Poids (métrique) 850 g