Learn More
Thermo Scientific™ Solution TCEP Bond-Breaker™, pH neutre
Code produit 10657344 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10657344 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10657344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77720
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réduisez efficacement les liaisons disulfures protéiques avec cette solution à 0,5 M stable et inodore composée d’un agent réducteur TCEP, idéale pour la réduction des tampons d’échantillons SDS-PAGE.
La solution de TCEP Thermo Scientific™ Bond-Breaker à pH neutre est une solution à 0,5 M du composant TCEP à base de phosphine et exempt de thiol, pouvant servir de solution mère 10X à ajouter aux tampons de chargement d’échantillons SDS-PAGE pour réduire les liaisons disulfures des protéines.
Points clés :
  • Solution TCEP 0,5 M prête à l’emploi, inodore, stable et neutre
  • Élimine la préparation et la neutralisation de la solution mère de HCl TCEP avant le chargement du gel SDS-PAGE
  • Format pratique et à gain de temps pour les réductions TCEP
  • Le pH neutre minimise la possibilité de clivage des liaisons amides pendant la réduction
  • La température ambiante est stable, ce qui permet d’économiser un espace précieux pour les réfrigérateurs
  • Contribue à un environnement de laboratoire plus agréable et plus sûr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Bond-Breaker
Forme Liquide
Quantité 5 ml
Type de produit Réactif de réduction du disulfure
compliance-icons
Identifiant produit
  • TCEP Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride