Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de démarrage BondEX™
Code produit 10289591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit de démarrage BondEX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10289591 Kit de démarrage BondEX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10289591 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour la décontamination et l’élimination du borure d’éthidium ou du SYBR™ Green
La décontamination et l’élimination du bromure d’éthidium ou des déchets SYBR™ Green sont des procédures souvent fastidieuses et coûteuses. Les cartouches bondEX EtBr permettent d’économiser du temps et de l’argent, car le bromure d’éthidium préfiltré ou la solution contenant du SYBR™ Green sont simplement versés sur la cartouche, ce qui entraîne un écoulement sans éthidium Bromure ou SYBR™ Green (filtres de clarification inclus dans le kit). Pour les volumes plus importants, un entonnoir de 1 L peut être connecté au-dessus de la cartouche. Jusqu’à 50 mg de bromure d’éthidium peut être adsorbé sur la cartouche bondEX EtBr. Une cartouche indicateur amovible signale la saturation de la cartouche bondEX par une couleur rouge ou une fluorescence sous UV. Les cartouches bondEX EtBr sont recommandées pour l’extraction du bromure d’éthidium à partir de solutions diluées d’EtBr, telles que le tampon de gel TAE ou TBE, ainsi que pour des solutions plus concentrées. Similaire au bromure d’éthidium, le SYBR™ Green est une coloration fluorescente très sensible pour détecter les acides nucléiques dans les gels d’agarose et de polyacrylamide. Selon le fabricant, le SYBR™ Green est moins mutagène que le bromure d’éthidium. Le problème se pose quant au stockage et à la décontamination des déchets SYBR™ Green et des solutions contenant du SYBR™ Green. Les solutions peuvent passer par une cartouche bondEX d’EtBr comme décrit pour les déchets de bromure d’éthidium. La capacité de liaison du SYBR™ Green est comparable à celle de l’EtBr. Composants du kit : kit de démarrage bondEX – 2 cartouches (capacité de 50 mg d’EtBr chacune), 6 cartouches indicatrices, entonnoir et adaptateur 1 L, 1 adaptateur pour raccordement au récipient, 10 filtres pliés et 1 entonnoir en plastique bondEX 50 – chaque ensemble est constitué d’1 cartouche (capacité de 50 mg d’EtBr) avec 2 bouchons d’extrémité, une étiquette de danger, une bague d’appui, 3 cartouches indicatrices, 2 filtres pliés.
  • Haute capacité - jusqu’à 50 mg d’EtBr ou de SYBR™ Green peuvent être liés à la résine
  • Manipulation sûre - aucune contamination, les cartouches peuvent être fermées
  • La cartouche indicatrice indique la saturation par une couleur rouge ou une fluorescence sous UV
  • Aucune interférence avec d’autres colorants comme le bleu de méthylène, car les cartouches indicatrices peuvent être remplacées
  • Procédure offrant un gain de temps : les cartouches fonctionnent par gravité et ne nécessitent aucun autre outil, telles que des seringues, des pompes, etc.
  • Pratique pour manipuler de grands volumes - un entonnoir de 1 L (inclus dans le kit de démarrage) ou un réservoir plus grand peut facilement être connecté
    Votre produit en un coup d’œil
    Technologie : Format HIC (chromatographie par interaction hydrophobe) : Colonne à écoulement par gravité ; matériel d’échantillonnage : Solutions filtrées de <50 L contenant jusqu’à 50 mg d’EtBr ou de SYBR™ Green ; filtration de solutions : filtres pliés bondEX XL (fournis) ; capacité de liaison : 50 mg d’EtBr ou de SYBR™ Green ; pour la décontamination de solutions contenant des agents de coloration fluorescents.
Spécification
Type de produit Kit de démarrage BondEX