Learn More
Complexe borane-2-méthylpyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452799
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452799 25 g 25g
15442799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66642.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3999-38-0 | C6H10BN | 106.96 g/mol
Used as reactant for N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation, reductive alkoxyamination, as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination, synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers, reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones, synthesis of various trifluoromethylated amino compounds and an alternative reagent for reductive aminations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif pour la protection du N-Benzyl des dérivés d’acides aminés par alkylation réductrice, alkoxyamination réductrice, comme agent réducteur pour le marquage des oligosaccharides par amination réductive, synthèse des dérivés d’alkoxyamine, par réduction des éthers d’oxyme, réactions d’amination réductrice de l’aldéhyde 2,4-dinitrophénylhydrazones C1-C10 synthèse de divers composés amino trifluorométhylés et d’un réactif alternatif pour les aminations réductrices.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, le cyclohéxane est très soluble dans le méthanol, le THF, le diglyme et le benzène
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3999-38-0
Formule moléculaire C6H10BN
Poids moléculaire (g/mol) 106.96
Numéro MDL MFCD07784361
Clé InChI ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Picoline borane complex
Nom IUPAC 2-methylpyridine borane
SMILES B.CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-2-methylpyridine complex
Point de fusion 44°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2813
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene
Poids de la formule 106.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Borane-2-methylpyridine complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Borane-2-methylpyridine complex