Learn More
Complexe borane-2-méthylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Borane-2-methylpyridine Complex |
| CAS | 3999-38-0 |
| Formule moléculaire | C6H7N . (BH3) |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methylpyridine borane complex solution, Borane, compd. with 2-Methylpyridine, Borane, compd. with 2-picoline (1:1), 2-Picoline-borane, Pic-BH3, alpha-Picoline-borane Adduct |
| SMILES | NC(Cc1nccs1)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.94 |
| Poids de la formule | 172.0306 |