Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 2 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370248
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11370248 100 mL 100mL
11376169 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042965.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-87-0
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
CID PubChem 9833925
Nom IUPAC bore ; méthyl-sulfonyl-méthane
SMILES B.CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-dimethyl sulfide complex
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.855 g/mL
Point d’éclair −17°C (−1°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 3663489
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Poids de la formule 75.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M en THF
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Borane-dimethyl sulfide complex, 2M in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, trihydro[thiobis[methane]]-boron