Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 2 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376169
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11376169 500 mL 500mL
11370248 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11376169 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042965.AP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13292-87-0
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
CID PubChem 9833925
Nom IUPAC (methylsulfanyl)methane borane
SMILES B.CSC
Specifica
Nom chimique ou matériau Borane-dimethyl sulfide complex
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.855 g/mL
Point d’éclair −17°C (−1°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 3663489
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Poids de la formule 75.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M en THF
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.