Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, 2 M dans toluène, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366169 500 mL 500mL
11340248 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042963.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Borane-dimethyl sulfide complex is used for hydroborations and reductions. Used with a dendrimeric supported L-pyrrolidinol in the asymmetric reduction of indanones and tetralones. CBS-catalyzed asymmetric reduction of ferrocenyl-1,3-diketones to 1,3-diols. Highly enantioselective reduction of ketones catalyzed by C3-symmetric tripodal hydroxyamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-87-0
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
CID PubChem 9833925
Nom IUPAC bore ; méthyl-sulfonyl-méthane
SMILES B.CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-dimethyl sulfide complex
Couleur Incolore
Densité 0.856 g/mL
Point d’éclair 7°C (45°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 3663489
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water. Miscible with diethyl ether,methylene chloride,hexane,heptane,petroleum ether,tetrahydrofuran,diglyme,benzene,toluene and xylene.
Poids de la formule 75.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M dans le toluène
Forme physique Liquide