Learn More
Complexe borane-morpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406840
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406840 5 g 5g
11416840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15110.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4856-95-5 | C4H12BNO | 100.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4856-95-5
Formule moléculaire C4H12BNO
Poids moléculaire (g/mol) 100.96
Numéro MDL MFCD00066736
Clé InChI IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine
CID PubChem 6327109
Nom IUPAC bore;morpholine
SMILES B.C1COCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-morpholine complex
Point de fusion 93°C to 95°C
Odeur Amine-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2925
Poids de la formule 100.96
Pourcentage de pureté 97%