Learn More
Complexe borane-N,N-diéthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 10215900
Marque: Thermo Scientific Acros 176770250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13289-97-9 | C10H15BN | 160.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13289-97-9, 91-66-7
Formule moléculaire C10H15BN
Poids moléculaire (g/mol) 160.05
Numéro MDL MFCD00013187
Clé InChI KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
CID PubChem 6335292
Nom IUPAC N,N-diethylaniline boron
SMILES [B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-N, N-diethylaniline complex
Point de fusion -30°C to 27°C
Couleur Incolore à ambre
Densité 0.9200g/mL
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(C2H5)2·BH3
Indice de réfraction 1.5245 to 1.5265
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 163.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Borane-N,N-diethylaniline complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.